Learn More
9-Octadécènenitrile (1 mg/mL dans l'acétonitrile), TRC
Code produit 30395673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1x1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395673 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395673 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT41571X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Octadecenenitrile
CAS 112-91-4
Formule moléculaire C18 H33 N
Quantité 1x1 mL
Synonyme Oleic Acid Nitrile, Oleic Nitrile, Oleoylnitrile, Oleyl Nitrile, Arneel O, (9Z)-9-Octadecenenitrile, Oleonitrile (6CI,7CI,8CI)
Formule InChI InChI=1S/C18H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC#N
Nom IUPAC (Z)-octadéc-9-ènenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 263.4613
Poids de la formule 263.2613
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL