Learn More
Acide 9-oxo-9H-thioxanthène-4-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Oxo-9H-Thioxanthene-4-carboxylic Acid |
| CAS | 51762-56-2 |
| Formule moléculaire | C14 H8 O3 S |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H8O3S/c15-12-8-4-1-2-7-11(8)18-13-9(12)5-3-6-10(13)14(16)17/h1-7H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12 |
| Nom IUPAC | acide 9-oxothioxanthène-4-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 256.276 |
| Poids de la formule | 256.019 |