Learn More
9-phénanthrénecarboxaldéhyde, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10157553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10157553 5 g Flacon en verre -
10147743 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10157553 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130110050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4707-71-5 | Molecular Formula: C15H10O | Molecular Weight: 206.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4707-71-5
Formule moléculaire C15H10O
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD00001175
Clé InChI QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
CID PubChem 78437
Nom IUPAC phenanthrene-9-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Point de fusion 100°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement