Learn More
(9-Phénanthryl)méthyl méthacrylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (9-Phenanthryl)methyl Methacrylate |
| CAS | 53223-82-8 |
| Formule moléculaire | C19 H16 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H16O2/c1-13(2)19(20)21-12-15-11-14-7-3-4-8-16(14)18-10-6-5-9-17(15)18/h3-11H,1,12H2,2H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| Nom IUPAC | phénanthrén-9-ylméthyl 2-méthylprop-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 276.33 |
| Poids de la formule | 276.115 |