Learn More
Bromure de 9-phénanthrylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Code produit 11935901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11935901 50 mL Flacon en verre AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11935901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431730500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Phenanthrylmagnesium bromide
CAS 71112-64-6, 109-99-9
% min. CAS 11.91, 82.13
% max. CAS 17.87, 88.09
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9450g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C14H9BrMg
Numéro MDL MFCD00672008
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.945
Synonyme 9-phenanthrylmagnesium bromide, 9-phenanthryl-magnesiumbromid, magnesium,bromo-9-phenanthrenyl, magnesium,9h-phenanthren-9-ide,bromide, bromo phenanthren-9-yl magnesium, 9-phenanthrylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 9-phenanthrylmagnesium bromide, 0.25 m in 2-methf, 9-phenanthrylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Clé InChI ACMUZKQPXSHTGB-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nom IUPAC magnésium;9H-phénanthrènes-9-ide;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 281.44
CID PubChem 12396678
Poids de la formule 281.43
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Phenanthrylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement