Spécification
| Vecteur alpha | PHENYLACRIDINE |
| Nom chimique ou matériau | 9-Phenylacridine |
| CAS | 602-56-2 |
| Point de fusion | 183°C to 187°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 411°C |
| Spectre IR | Conforms |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C19 H13 N |
| Numéro MDL | 00092562 |
| Afficher plus |