Learn More
9-vinylanthracène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436046 5 g 5g
11426046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11436046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22333.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2444-68-0 | C16H12 | 204.272 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2444-68-0
Formule moléculaire C16H12
Poids moléculaire (g/mol) 204.272
Numéro MDL MFCD00003576
Clé InChI OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-vinylanthracene, anthracene, 9-ethenyl, unii-a3692nge8j, 9-vinyl-anthracene, 9-ethenyl anthracene, 9-ethenylanthracen, 10-vinylanthracene
CID PubChem 17125
Nom IUPAC 9-Vinylanthracène
SMILES C=CC1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Vinylanthracene
Point de fusion 62°C to 65°C
Point d’ébullition 61°C to 66°C (10 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2041641
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 97%