Learn More
9-Vinylanthracene, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30944208
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30944208 5 g
30938415 1 g
30930676 25 g
30937005 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30944208 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1118695g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Vinylanthracene
CAS 2444-68-0
Formule moléculaire C16H12
Numéro MDL MFCD00003576
Quantité 5 g
SMILES C=CC1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C13
Poids moléculaire (g/mol) 204.27
Pourcentage de pureté 98%