Learn More
SymLine™ Adaptateur décalé, 90°
Code produit 10227014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
10227014 GL14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10227014 Fournisseur SymLine™ Code fournisseur 107624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.61€
    50.65€ / 1 pièces
    Économisez 20.96€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Configurer votre système SymLine™ pour répondre à vos besoins précis. Ici, vous trouverez de nombreux accessoires utiles.
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
  • De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
  • Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Spécification
Taille du bouchon GL14
Couleur de bouchon Noir
Description 90° pour filtre d'échappement
Couleur Noir
Matériau de revêtement HDPE
À utiliser avec (application) Fixation du filtre à air d’échappement au collecteur de déchets dans n’importe quelle position
À utiliser avec (équipement) Filtre d’échappement
Matériau PE-HD
Type de produit Adaptateur