Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Courbures de 90°
Code produit 11856184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
11856184 NS 14/23 1 pièce
11866184 NS 24/29 1 pièce
11806184 NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11856184 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05025001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00€
    20.32€ / 1 pièces
    Économisez 0.68€
    3% de réduction
Expédition estimée: 16-10-2026