Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille de particules de silice 9000 Series
Code produit 11854193 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10,0 ± 1,0 μm
1000 μm
100 μm
110 μm
120 μm
140 μm
15 μm
170 μm
2000 μm
200 μm
20 μm
230 μm
280 μm
2 μm
30 μm
330 μm
400 μm
40 μm
480 μm
50 μm
550 μm
5 μm
60 μm
650 μm
70 μm
750 μm
80 μm
8 μm
90 μm
950 μm
Conditionnement:
1g
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11854193 170 μm 1g
11824173 2 μm 1g
11543153 8 μm 1g
11854173 10,0 ± 1,0 μm 1g
11864173 15 μm 1g
11874173 20 μm 1g
11884173 30 μm 1g
11894173 40 μm 1g
11804183 50 μm 1g
11814183 60 μm 1g
11824183 70 μm 1g
11834183 80 μm 1g
11844183 90 μm 1g
10224924 100 μm 1g
10223274 1000 μm 1g
11824193 110 μm -
11834193 120 μm 1g
11844193 140 μm 1g
10035353 200 μm -
11874193 2000 μm 1g
11884193 230 μm 1g
10764195 280 μm 1g
11894203 330 μm 1g
10745235 400 μm 1g
11804223 480 μm 1g
11814223 550 μm 1g
10163394 650 μm 1g
11834223 750 μm 1g
11844223 950 μm 1g
10187163 5 μm 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Code produit 11854193 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9170
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Remplacez les sphères de PS dans de nombreuses applications par des étalons de taille de particules en verre sec conformes aux normes de traçabilité NIST™.
Remplacez les sphères de polystyrène dans de nombreuses applications par les particules de verre standard Thermo Scientific™ série 9000, étalons de taille en verre sec conformes aux normes NIST™ Les microsphères de verre peuvent être utilisées dans n’importe quelle application qui nécessite une conformité aux normes de dimensions NIST™, avec une répartition limitée des tailles lorsque les conditions d’échantillonnage risquent de ne pas être adaptées aux sphères de polystyrène. Les microsphères de verre offrent une meilleure tolérance aux produits chimiques et aux solvants, ainsi qu’une meilleure stabilité mécanique et thermique.
Les étalons de dimension en verre sont des sphères en verre borosilicaté hautement uniformes ou en verre sodocalcique étalonnées conformément à la méthodologie de traçabilité NIST. Ces étalons sont parfaits pour l’étalonnage des microscopes, des instruments de diffusion de lumière et d’autres équipements de mesure des particules. Ils sont également utilisés dans les études de diffusion de lumière laser et la recherche sur les systèmes colloïdaux.
  • Les diamètres moyens ont été étalonnés avec les méthodes de microscopie traçable NIST™ de Thermo Fisher Scientific™
  • La distribution et l’uniformité de la taille sont mesurées par microscopie optique
  • Les sphères sont utilisées à la place de particules de formes irrégulières afin de minimiser la réaction des systèmes analytiques aux effets de formes
  • Les produits sont conditionnés sous forme de sphères sèches
  • Les lots sont numérotés pour faciliter le service technique et le service après-vente
  • Les produits de la série 9000 de 2 μm à 20 μm sont fabriqués à partir de verre borosilicaté, ont une densité de particules de 2,5 à 2,55 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,56 à 589 nm (25°C)
  • Les produits de 30 μm à 2 000 μm sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, ont une densité de particules de 2,4 à 2,5 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,51 à 589 nm (25°C)
Inclut :
Certificat de calibration et de traçabilité au NIST™, y compris une description de la méthode d’étalonnage et de son incertitude, une table des propriétés chimiques et physiques et une fiche de données de sécurité avec des instructions de manipulation et de mise au rebut.
Recommandé dans les cas suivants :
Applications d’espaceur dans lesquelles l’épaisseur uniforme des liaisons est une nécessité.
Remarque :
Thermo Fisher Scientific™ dispose de ses propres installations d’ingénierie, de production et de métrologie pour améliorer le contrôle de la qualité et la réponse aux besoins des clients. En plus de cette gamme d’étalons de dimension en polymères, nous offrons aussi des étalons d’étalonnage en matériaux à base de silice et de verre. Pour toute information sur des applications spécifiques ou d’autres produits non répertoriés ici, adressez-vous à notre service d’assistance technique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Néant
Concentration 100 % de matières solides
Contenu et stockage Stockage à température ambiante Conserver le flacon hermétiquement scellé pour éviter la contamination.
Contenu Microsphères en verre sèches
Description La série 9000 est disponible sous forme de particules uniformes en verre borosilicaté ou sodo-calcique dans une gamme de tailles discrètes allant de 2 µm à 2000 µm. Calibrées et certifiées avec les diamètres moyens traçables du NIST, elles conviennent aux applications de mesure de particules. Elles ont également une meilleure tolérance aux produits chimiques et aux solvants, ainsi qu‘une stabilité mécanique et thermique plus élevée.
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Applications à écart-type étroit
Matériau Verre sodocalcique
Type de produit Particules d’étalonnage de taille
Comprend Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Densité des particules De 2,4 à 2,6 g/cm³
Quantité 1 g
Indice de réfraction De 1,50 à 1,52 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles s = 6,3 µm, 3,8 % CV
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Diamètre (métrique) 170 μm