Learn More
uvex Lunettes de sécurité Super F OTG CR 9169
Code produit. 15335912 Tous les produits Uvex Produits
Change view
Click to view available options
:
Transparent
Code produit.
15335912 Transparent
1 options
Code produit. 15335912
Marque: uvex 9169500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces lunettes de sécurité autoclavables avec revêtement anti-buée sont conçues pour offrir une protection professionnelle dans les laboratoires, les salles blanches, les cliniques et la production alimentaire.Les lunettes sont capables de résister à de multiples cycles de stérilisation en autoclave
  • Conçues pour fournir une protection professionnelle dans les laboratoires, les cliniques, les salles blanches ou dans la production alimentaire
  • Les lunettes sont capables de résister à de multiples cycles de stérilisation en autoclave
  • Peuvent être portées sur des verres de correction, ce qui les rend parfaites pour les visiteurs
  • Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
  • Le revêtement des verres Uvex™ Supravision Clean est doté d’un intérieur anti-buée résistant aux produits chimiques et d’un extérieur extrêmement résistant aux rayures
  • Les extrémités de branches souples offrent un confort supplémentaire
  • Vision périphérique sans restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de lentille Supravision Clean
Revêtement de la lentille Anti-fog
Certifications / conformité (Europe) EN 166-2001, EN 170-2002
Teinte de la lentille Transparents
Type de produit Overglasses
Couleur de la monture Blanc, Bleu
Matériau Polycarbonate
Jetable Reusable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon
Autoclavable Autoclavable
Labeling W 166 FT CE — 2C-1.2 W 1 FKN