Learn More
uvex Surlunettes de sécurité Super F 9169
Code produit 17217261 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée, Antirayures
Antirayures
Teinte de la lentille:
Ambré
Marron clair (CBR65)
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement de la lentille Teinte de la lentille Conditionnement
17217261 Antibuée, Antirayures Transparent 1 pièce
17207261 Antibuée, Antirayures Marron clair (CBR65) 1 pièce
17237261 Antirayures Ambré 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17217261 Fournisseur uvex Code fournisseur 9169261
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Añadir a la cesta
Ces lunettes de sécurité extrêmement confortables offrent une excellente protection de la zone oculaire et s’adaptent parfaitement aux verres de correction conventionnels.Les spécifications sont disponibles dans une variété de revêtements et de teintes de
  • Lunettes secondaires pour les utilisateurs qui portent également des verres de correction avec un concept de charnière de branche
  • Branches latérales graduées en matériau souple et flexible pour un confort et une préhension améliorés
  • Vision périphérique sans restriction
Revêtement Supravision Excellence
  • Intérieur :Antibuée
  • Extérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Sapphire
  • Intérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Extérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
Revêtement Infradur Plus
  • Intérieur :Antibuée
  • Extérieur :Antirayures
  • Minimisent les brûlures dues aux étincelles de soudage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type de lentille Supravision Excellence
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Certifications / conformité (Europe) EN 166-2001, EN 170-2002
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
Couleur de la monture Noir
Modèle 9169 Super F OTG
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon
Labeling W 166 ft. CE - 2 C-1,2 W 1 FTKN CE
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.