Learn More
Descripción
- Les fonctions sophistiquées garantissent un confort utilisateur supérieur lorsqu’elles sont portées pendant de longues périodes
- Pont de nez souple et flexible pour un confort amélioré et un ajustement antidérapant
- La protection oculaire X-tended protège contre la poussière, la saleté et les particules en suspension
- La protection latérale X-tended augmente la protection sans restreindre la vision périphérique
- Inclinaison 3 positions pour un ajustement personnalisé
- La technologie de branche latérale X-twist extensible offre un réglage pratique et flexible
- Branches souples pour un ajustement sans pression et antidérapant
- Protection UV 400 fiable
Revêtement Supravision Excellence
- À l’intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Type de lentille | Supravision Excellence |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité ergonomiques |
| Couleur de la monture | Anthracite, bleu |
| Modèle | 9183 i-5 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?