Learn More
uvex Lunettes de sécurité Pheos Guard 9192
Code produit 15346072 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15346072 Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15346072 Fournisseur uvex Code fournisseur 9192180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.14€
    17.48€ / 1 pièces
    Économisez 5.66€
    24% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les lunettes de sécurité 9192 offrent une protection étanche contre les particules volantes et les éclaboussures, avec un large champ de vision et une excellente ventilation.
  • Protection oculaire étanche contre les particules volantes et les éclaboussures
  • Le revêtement Supravision extreme est en permanence anti-buée à l’intérieur et résistant aux rayures à l’extérieur
  • Large champ de vision
  • Excellente ventilation pour réduire la buée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de lentille Supravision Extreme
Revêtement de la lentille Antibuée
Certifications / conformité (Europe) EN 166-2001, EN 170-2002
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes antibuée
Couleur de la monture Noir, gris
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon