Learn More
uvex Lunettes de sécurité Sportstyle 9193
Code produit 17287281 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille:
Gris
Marron clair
Miroir argenté
Transparent
Vert clair
Couleur de la monture:
Blanc, noir
Noir, anthracite
Noir, blanc
Noir, bleu
Noir, citron vert
Noir, gris
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement de la lentille Teinte de la lentille Couleur de la monture Conditionnement
17287281 Antibuée, Antirayures Transparent Noir, gris 1 pièce
17237291 Antibuée Miroir argenté Noir, gris 1 pièce
15523427 Antibuée, Antirayures Transparent Noir, bleu 1 pièce
17217291 Antibuée Transparent Noir, bleu 1 pièce
17207291 Antibuée, Antirayures Gris Noir, blanc 1 pièce
17277281 Antibuée, Antirayures Marron clair Blanc, noir 1 pièce
17297281 Antibuée, Antirayures Transparent Noir, citron vert 1 pièce
17227291 Antibuée, Antirayures Vert clair Noir, anthracite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17287281 Fournisseur uvex Code fournisseur 9193080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.30€
    11.92€ / 1 pièces
    Économisez 2.38€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lunettes de sécurité innovantes dotées d’une conception sportive associée à une fonctionnalité et une sécurité maximales. La construction ultra-légère ne pèse que 23 grammes, ce qui rend ces lunettes confortables à porter pendant de longues périodes.
  • Lunettes de sécurité innovantes dotées d’une conception sportive qui associe fonctionnalité et sécurité
  • La construction ultra-légère ne pèse que 23 grammes
  • Pont de nez souple et réglable avec branches antidérapantes et souples pour un ajustement sans pression
  • La géométrie des verres garantit une vision optimale
Revêtement Supravision AR
  • Intérieur :Anti-reflets
  • Extérieur :Anti-reflets
  • Idéales pour travailler dans des conditions d’éclairage fort ou mixte
Revêtement Supravision Excellence
  • Intérieur :Antibuée
  • Extérieur :Résistant aux rayures et aux produits chimiques
  • Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Extreme
  • Intérieur :Antibuée
  • Extérieur :Antirayures
  • Idéales pour les zones de travail avec une exposition à long terme à la condensation et des niveaux élevés de saleté
Revêtement Supravision Plus
  • Intérieur :Anti-buée et résistantes aux rayures
  • Extérieur :Anti-buée et résistantes aux rayures
  • Convient aux environnements présentant des fluctuations fréquentes de température et d’humidité
Revêtement Supravision Variomatic
  • Intérieur :Antibuée
  • Extérieur :Antirayures
  • Les filtres à coloration automatique s’assombrissent automatiquement en 10 secondes et s’éclaircissent après 30 secondes
  • Convient aux zones de travail avec un déplacement fréquent entre l’intérieur et l’extérieur et de la lumière vers l’obscurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166:2001, EN 170:2002
Type de lentille Supravision Plus
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité ergonomiques
Couleur de la monture Noir, gris
Modèle Sportstyle 9193
Poids (métrique) 23 g
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon
Labeling W 166 FT CE - 2C-1,2 W1 FTKN CE