Learn More
Applied Biosystems™ 3730xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 50 cm
Code produit 15879766 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 réseau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15879766 1 réseau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15879766 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4331246
 Article restreint
En stock
Includes
Chaque réseau contient 96 capillaires (50 cm de long) à utiliser avec l’analyseur d’ADN Applied Biosystems 3730XL
Il s’agit d’un réseau de capillaires pour l’analyseur d’ADN Applied Biosystems™ 3730XL.
  • Utilisations par réseau : 300 cycles (avec l’utilisation de réactifs Applied Biosystems)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur des capillaires 50 cm
Contenu et stockage Chaque réseau contient 96 capillaires (50 cm de long) à utiliser avec l’analyseur d’ADN Applied Biosystems 3730xl.
Nous garantissons les performances des réseaux capillaires 3730 jusqu’à 300 cycles et dans un délai d’un an à compter de l’achat.
Format Réseau capillaire
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’ADN 3730xl
À utiliser avec (application) Séquençage
Nombre de capillaires 96 capillaires
Type de produit Réseau de 96 capillaires pour analyseur d’ADN
Quantité 1 réseau