Learn More
Greiner Bio-One 96-well Conical Bottom (V) Non-binding Microplates
Description
- Réduit la liaison non spécifique des biomolécules (protéines, ADN, ARN) pour les dosages biochimiques
- Stable dans des conditions normales de dosage sans dégradation ni lessivage
- Améliore le rapport signal-bruit
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
Service Plan
Non
Garantie
Non
Spécification
Spécification
| BreakApart | No |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Anti-fixation |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrene |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Afficher plus |