Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de cristallisation CrystalQuick™ à 96 puits
Code produit 10378913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de puits:
Carré, fond plat (puits en F)
Rond
Volume (métrique) des puits:
1,9 μl
3,9 μl
Matériau:
Polystyrène
Hauteur (métrique):
14,4 mm
8 mm (profil bas)
Conditionnement:
40 pièces
80 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de puits Volume (métrique) des puits Matériau Hauteur (métrique) Conditionnement
10378913 Carré, fond plat (puits en F) 3,9 μl Polystyrène 8 mm (profil bas) 80 pièces
10540593 Rond 1,9 μl Polystyrène 14,4 mm 40 pièces
10582954 Rond 1,9 μl Polystyrène 14,4 mm 40 pièces
10145553 Carré, fond plat (puits en F) 3,9 μl Polystyrène 8 mm (profil bas) 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10378913 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 609171
Expédition estimée: 20-01-2027
Pour les applications automatisées. Les microplaques de cristallisation CrystalQuick™ à 96 puits Greiner Bio-One sont optimisées pour une étanchéité avec un film adhésif VIEWseal.
  • Non stérile
  • PS
  • Bonnes propriétés optiques
  • Avec puits de cristallisation par réservoir
  • Codage alphanumérique des puits
  • Avec le couvercle CrystalDrop™, des expériences sont possibles avec la méthode de g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Conditionnement Sachets intérieurs de 20
Couleur Transparent
Type de produit Étalon
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 3,9 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Untreated
Type de puits Carré, fond plat (puits en F)
À utiliser avec (application) Applications en goutte assise, avec différents profils de puits et différentes propriétés de matériau
Nbre par carton 80
Quantité 80/boîte
Hauteur (métrique) 8 mm (profil bas)