Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de cristallisation CrystalQuick™ Plus à 96 puits
Description
- Non stérile
- PS
- Bonnes propriétés optiques
- Surface hydrophobe
- Avec puits de cristallisation par réservoir
- Codage alphanumérique des puits
- Avec le couvercle CrystalDrop™, des expériences simultanées sont possibles avec la méthode de goutte assise et de goutte suspendue
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) des puits | 4,1 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Hydrophobic |
| Type de puits | Carrées |
| À utiliser avec (application) | Applications en goutte assise, avec différents profils de puits et différentes propriétés de matériau |
| Afficher plus |