Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de cristallisation CrystalQuick™ Plus à 96 puits
Code produit 10502374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) des puits:
3,9 μl
4,1 μl
Traitement de surface:
Hydrophobic
Hydrophobic LBR
Conditionnement:
40 pièces
80 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) des puits Traitement de surface Conditionnement
10502374 4,1 μl Hydrophobic LBR 40 pièces
10389343 4,1 μl Hydrophobic 40 pièces
10083973 3,9 μl Hydrophobic 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10502374 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 609830
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour les applications automatisées. Les microplaques de cristallisation Greiner Bio-One à 96 puits CrystalQuick™ Plus sont optimisées avec un film adhésif VIEWseal optimisé pour l’étanchéité.
  • Non stérile
  • PS
  • Bonnes propriétés optiques
  • Surface hydrophobe
  • Avec puits de cristallisation par réservoir
  • Codage alphanumérique des puits
  • Avec le couvercle CrystalDrop™, des expériences simultanées sont possibles avec la méthode de goutte assise et de goutte suspendue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Matériau PS
Volume (métrique) des puits 4,1 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Hydrophobic LBR
Type de puits Carré
À utiliser avec (application) Applications en goutte assise, avec différents profils de puits et différentes propriétés de matériau
Nbre par carton 40
Quantité 40/boîte
Hauteur (métrique) 14,4 mm