Description
- Ces plaques en polypropylène associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation
- Respectez toutes les exigences actuelles SBS , IVD, EN ISO Directives 9001/2/3 et EN 13485
- Recovermax - Fond rond concave, forme de puits aux bords adoucis
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance aux substances chimiques
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - sans revêtement de surface, par exemple sans silicone
- Sans ADN, DNase, RNase ni PCR* inhibiteur (PCR)* faire le ménage)
- LoBind Protéines - perte minimale de protéines (moins de 3 % BSA 1 μg/mL)
- LoBind ADN - perte inférieure à 1 % d'ADN/ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte concentration en sel, fragments d'ADN courts).
- Autoclavable
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Spécification
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Méthode de détection | Analyse protéique quantitative |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polycarbonate |
| Nbre de puits | 96 |
| Traitement de surface | DNA LoBind |
| Volume total (métrique) du puits | 1,0 mL |
| Type de puits | Fond conique (puits en V) |
| Afficher plus |