Learn More
QuikPrep Dialyseur d'équilibre à 96 puits
Code produit 18078091 Tous les produits Harvard Bioscience Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Plaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
18078091 Plaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18078091 Fournisseur QuikPrep Code fournisseur 742331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.00€
    736.05€ / 1 pièces
    Économisez 200.95€
    21% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Dialyseur DispoEquilibrium à 96 puits.
Le QuikPrep™ Équilibre de dispersion à 96 puits Dialyzer™ est un produit unique permettant l'analyse simultanée de 96 échantillons. Chaque puits possède une membrane séparée, éliminant ainsi tout risque de contamination croisée, et peut contenir des volumes d'échantillons compris entre 50 et 200.μL.
La plaque est disponible avec des membranes de cellulose régénérée de 10 kDa. Les puits peuvent être scellés soit à l'aide d'un tapis auto-obturant perforable, soit grâce à huit bandes de recouvrement qui permettent d'utiliser la plaque par sections, réservant ainsi les puits inutilisés pour une utilisation ultérieure. Chaque plaque est livrée avec 24 bandes de huit bouchons.
Les plaques de dialyse DispoEquilibrium à 96 puits doivent être utilisées avec un rotateur de plaques. Le rotateur augmente le débit de dialyse et permet un mouvement constant des échantillons, assurant ainsi une meilleure reproductibilité. Pour les études à température contrôlée, l'incubateur rotatif à 8 plaques peut être utilisé.
Caractéristiques principales
  • format 96 puits
  • Membrane individuelle pour chaque puits
  • Petits volumes d'échantillons : 50 μl à 200 μl
  • Membranes de cellulose régénérée ultra-minces
  • Les membranes sont exemptes de contamination par le soufre et les métaux lourds
  • Reproductibilité élevée d'un puits à l'autre
  • Excellente récupération de l'échantillon (> 95%)
  • Innovations brevetées
Applications
  • Dosages de protéines et de liaison protéine-médicament
  • Tests de liaison aux récepteurs
  • Essais de liaison de ligands
  • Interactions protéine-protéine et protéine-ADN
Spécification
Format Plaque
Membrane Dialyse en cellulose régénérée
MWCO 10 kDa