Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits cheminée sans capacité de liaison à fond plat
Code produit 13022213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur du puits:
Noir
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur du puits Conditionnement
13022213 Noir 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13022213 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655900
Expédition estimée: 04-12-2026
Améliorer de manière significative la qualité et la sensibilité des données dans les dosages biochimiques. Les microplaques à 96 puits cheminée sans capacité de liaison à fond plat Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.
  • Réduit la liaison non spécifique des biomolécules (protéines, ADN, ARN) pour les dosages biochimiques
  • Stable dans des conditions normales de dosage sans dégradation ni lessivage
  • Améliore le rapport signal-bruit
  • Fabriquée co
Service Plan
Non
Garantie
Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
BreakApart Non
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison Anti-fixation
Couleur Noir
Type de produit Non-binding Microplate
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 25 to 340 μL
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 392 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
Nb par paquet 10
Quantité 40/boîte
Couleur du puits Noir
Dimensions (L x l x H) 127,8 x 85,5 x 14,4 mm