Learn More
Eppendorf™ Microplaques stériles à fond plat en polypropylène à 96 puits
Code produit 10310604 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
240/boîte
80/boîte
Conditionnement:
240 pièces
80 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10310604 80/boîte 80 pièces
10658204 240/boîte 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10310604 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030602102
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Blanc, Fond transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Type de puits Fond plat (puits en F)
Quantité 80/boîte
Couleur du rebord Blanc
Couleur du puits Transparent