Learn More
Falcon™ Microplaque TC traitée à fond plat à 96 puits avec couvercle
Product Code. 32018025
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanche, fond transparent
Noir, fond transparent
Unit Size:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
32018025 Noir, fond transparent 50 pièces
32018024 Blanche, fond transparent 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32018025 Supplier Falcon™ Supplier No. 353388
Expédition estimée: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les dessous sont 60 % plus fins que les microplaques de polystyrène conventionnelles, ce qui entraîne une fluorescence de fond plus faible et permet des lectures allant jusqu’à 340 nm
  • Les murs opaques empêchent la diaphonie entre les bien et les bien
  • Un fond plat optiquement clair permet une vision microscopique directe
  • En PS vierge transparent
  • Stérilisation par irradiation gamma
  • Apyrogène
  • Polystyrène non traité, culture tissulaire standard (TC) et Corning™ Primaria™ traitements de surface disponibles
  • Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
  • Les plateaux individuels et prêts à empiler (RS) sont PET (Code 1) et recyclables
  • Falcon Les microplaques à 96, 384 et 1536 puits sont compatibles avec les systèmes d’automatisation et respectent les dimensions d’empreinte standard ANSI/SBS pour les microplaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Code-barres Aucun code-barres
Format Étalon
Couvercle oui
Surface de culture 0,32 cm2
Array 8 x 12
Couleur Noir, fond transparent
Type de produit Microplaque
Matériau PS vierge
Volume (métrique) des puits 0.37 mL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 25 à 340 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Culture tissulaire
Type de puits Fond plat (puits en F)
Nbre par carton 50/Cs.
Nb par paquet 10/Pk.
Couleur du puits Transparent