Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes Flipper™ à 96 puits
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Description
Protégez les échantillons et permettez l’empilement des racks grâce au rack pour microtubes Thermo Scientific™ Flipper™ à 96 puits.
- Contient des tubes de 0,5 ml d’un côté et des tubes de 1,5 ml de l’autre
- Moulés avec une grille de repérage alphanumérique pour faciliter l’identification des tubes
- Plusieurs couleurs disponibles
Spécification
Spécification
| Description | Rack Flipper |
| Couleur | Vert fluorescent |
| Capacité | Tubes (2 ml), Tubes (1,5 ml), Tubes (2,0 ml) |
| Matériau | PP |
| Forme | Rectangle |
| Empilables | Oui |
| Nbre par carton | 10 racks |
| Type de produit | Rack Flipper à 96 puits |
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.