Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR™ à 96 puits, traitée en culture cellulaire
Code produit 10309181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
160 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Code-barres Conditionnement
10309181 Aucun code-barres 160 pièces
32043085 Code-barres inclus 160 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10309181 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655182
Expédition estimée: 10-12-2026
Favorise une attache et une croissance cellulaires constantes. Possède une cheminée et est stérile et prêt à l’emploi.
  • Exempt de DNase, RNase et ADN humain détectables
  • Apyrogène
  • Non cytotoxique
  • Compatibles avec les systèmes automatisés
  • Codage de puits alphanumérique pour une identification facile des échantillons
  • Haute clarté optique pour un examen microscopique optimal
  • La conception des puits de cheminée, les puits surélevés et les anneaux de condensation dans les couvercles aident à prévenir la contamination croisée
  • Traitement physique de surface pour améliorer l’adhésion cellulaire
  • Fabriqué selon les directives DIN ISO 9001
  • Fourni dans un paquet de 160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Sans DNase, RNase, ADN humain détectables et pyrogènes ; Contenu non cytotoxique
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Surface de culture 34 mm2
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Conditionnement 10/boîte ; 160/carton
Couleur Transparent
Type de produit Cell Culture Microplates
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 50 à 335 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Fond plat (puits en F)
FCR max. 4800 × g (rotor à godets oscillants)
Nbre par carton 160
Nb par paquet 10
Quantité 160/boîte
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Modèle de puits Cheminée
Dimensions (L x l x H) 128 x 85 x 15 mm