Learn More
Gilson™ Portoir pour microplaques à 96 puits
Code produit 16696125 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Code 15
Code 16
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
16696125 Code 15 1 pièce
16606135 Code 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16696125 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 170415
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ces portoirs sont à utiliser avec les collecteurs de fraction FC203B et FC204
  • Technique de purification HPLC
  • Type de récipient pour microplaques
Spécification
Description Code 15
À utiliser avec (équipement) Collecteurs de fraction FC203B et FC204
Quantité 1/boîte