Learn More
Greiner Bio-One Microplaques anti-fixation à 96 puits
Code produit 13219672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de puits:
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Conditionnement:
40 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de puits Conditionnement
13219672 Fond plat (puits en F) 40 pièces
15901661 Fond rond (puits en U) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13219672 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655901
Expédition estimée: 04-12-2026
Offre une stabilité de surface à long terme sans dégradation ni lixiviation.
  • Capacités de liaison biomoléculaire non spécifique ultra faibles (protéines, ADN, ARN)
  • Stabilité à long terme de la surface sans dégradation ni lixiviation
  • Sensibilité de dosage plus élevée avec un bruit de fond réduit
  • Augmenter significativement la sensibilité des dosages
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
Certifications/Conformité Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Type de produit Non-binding Microplate
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 25 to 340 μL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 25 à 340 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non-binding
Type de puits Fond plat (puits en F)
Nbre par carton 40
Nb par paquet 10
Quantité 40/boîte
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Modèle de puits Cheminée
Dimensions (L x l x H) 128 x 85 x 14 mm