Learn More
Greiner Bio-One Microplaques anti-fixation à 96 puits
Code produit 15901661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de puits:
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Conditionnement:
40 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de puits Conditionnement
15901661 Fond rond (puits en U) -
13219672 Fond plat (puits en F) 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15901661 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 650901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    267.89€ / 40 pièces
    Économisez 18.11€
    6% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Offre une stabilité de surface à long terme sans dégradation ni lixiviation.
  • Capacités de liaison biomoléculaire non spécifique ultra faibles (protéines, ADN, ARN)
  • Stabilité à long terme de la surface sans dégradation ni lixiviation
  • Sensibilité de dosage plus élevée avec un bruit de fond réduit
  • Augmenter significativement la sensibilité des dosages
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
BreakApart Non
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Type de liaison Anti-fixation
Couleur Transparent
Type de produit Non-binding Microplate
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 40 to 280 μL
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Anti-adhérence protéique
Volume total (métrique) du puits 323 μl
Type de puits Fond rond (puits en U)
FCR max. 1000 xg (rotor à godets oscillants)
Nbre par carton 40
Quantité 40/Cs.
Couleur du puits Transparent
Modèle de puits Cheminée