Learn More
Thermo Scientific™ Kits de plaques à 96 puits WebSeal™ avec tapis de scellage
Code produit 15132769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
500 μl
700 μl
1000 μl
1100 μl
1500 μl
Profile:
Conique
Resserré
Rond
Comprend:
Flacon, tapis, outil de découpe
Flacon : 60180-V100 ; Tapis : 60180-M151
Flacon : 60180-V101 ; Tapis : 60180-M151
Flacon : 60180-V104 ; Tapis : 60180-M153
Flacon : 60180-V106 ; Tapis : 60180-M153
Flacon : 60180-V107 ; Tapis : 60180-M111
Flacon : 60180-V107 ; Tapis : 60180-M157
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Profile Comprend unitSize
15132769 500 μl Conique Flacon : 60180-V100 ; Tapis : 60180-M151 5 pièces
15142769 700 μl Conique Flacon : 60180-V101 ; Tapis : 60180-M151 5 pièces
15152769 700 μl Rond Flacon, tapis, outil de découpe 1 pièce
15162769 1100 μl Rond Flacon : 60180-V104 ; Tapis : 60180-M153 5 pièces
15182769 1500 μl Rond Flacon : 60180-V106 ; Tapis : 60180-M153 5 pièces
15192769 1000 μl Resserré Flacon : 60180-V107 ; Tapis : 60180-M111 1 pièce
15112779 1000 μl Resserré Flacon : 60180-V107 ; Tapis : 60180-M157 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15132769 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180K100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée grâce aux kits pratiques de plaques à 96 puits conditionnées avec des flacons en verre ou en PTFE pré-assemblés.
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée avec les kits de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal™ avec tapis de scellage. Compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques configurés pour 96 puits, les kits prêts à l’emploi se composent d’un vaste choix de microplaques à 96 puits, de flacons en verre ou en PTFE pré-insérés et de tapis de scellage en silicone/PTFE.
  • Les kits pratiques de plaques à puits comprennent des flacons en verre ou en PTFE pré-insérés et des tapis de scellage 96 positions. Certains d’entre eux comprennent des outils de découpe
  • Les tapis permettent de sceller les échantillons pour le stockage
  • Les plaques sont dotées d’un insert en verre pour une plus grande inertie par rapport aux plaques en PP pur
  • Un outil de découpe unique permet de supprimer des échantillons individuels en conservant le scellage, ce qui élimine la contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Conditionnement 5 Paquets
Gamme de produits WebSeal
Couleur Transparent
Type de produit Kit de plaque à insert en verre avec tapis à 96 positions
Matériau Silicone/PTFE, Verre, Glass
Nbre de puits 96
Volume total (métrique) du puits 500 μl
Comprend Flacon : 60180-V100 ; Tapis : 60180-M151
Nb par paquet 5
Profile Conique
Quantité 5 / Bte
Hauteur (métrique) 32 mm
Diamètre extérieur (métrique) 6,5 mm