Learn More
Thermo Scientific™ Kits de plaques à 96 puits WebSeal™ avec tapis de scellage
Code produit 15182769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
500 μl
700 μl
1000 μl
1100 μl
1500 μl
Profile:
Conique
Resserré
Rond
Comprend:
Flacon, tapis, outil de découpe
Flacon : 60180-V100 ; Tapis : 60180-M151
Flacon : 60180-V101 ; Tapis : 60180-M151
Flacon : 60180-V104 ; Tapis : 60180-M153
Flacon : 60180-V106 ; Tapis : 60180-M153
Flacon : 60180-V107 ; Tapis : 60180-M111
Flacon : 60180-V107 ; Tapis : 60180-M157
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Profile Comprend Conditionnement
15182769 1500 μl Rond Flacon : 60180-V106 ; Tapis : 60180-M153 5 pièces
15132769 500 μl Conique Flacon : 60180-V100 ; Tapis : 60180-M151 5 pièces
15142769 700 μl Conique Flacon : 60180-V101 ; Tapis : 60180-M151 5 pièces
15152769 700 μl Rond Flacon, tapis, outil de découpe 1 pièce
15162769 1100 μl Rond Flacon : 60180-V104 ; Tapis : 60180-M153 5 pièces
15192769 1000 μl Resserré Flacon : 60180-V107 ; Tapis : 60180-M111 1 pièce
15112779 1000 μl Resserré Flacon : 60180-V107 ; Tapis : 60180-M157 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15182769 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180K106
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée grâce aux kits pratiques de plaques à 96 puits conditionnées avec des flacons en verre ou en PTFE pré-assemblés.
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée avec les kits de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal™ avec tapis de scellage. Compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques configurés pour 96 puits, les kits prêts à l’emploi se composent d’un vaste choix de microplaques à 96 puits, de flacons en verre ou en PTFE pré-insérés et de tapis de scellage en silicone/PTFE.
  • Les kits pratiques de plaques à puits comprennent des flacons en verre ou en PTFE pré-insérés et des tapis de scellage 96 positions. Certains d’entre eux comprennent des outils de découpe
  • Les tapis permettent de sceller les échantillons pour le stockage
  • Les plaques sont dotées d’un insert en verre pour une plus grande inertie par rapport aux plaques en PP pur
  • Un outil de découpe unique permet de supprimer des échantillons individuels en conservant le scellage, ce qui élimine la contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Conditionnement 5 Paquets
Gamme de produits WebSeal
Couleur Transparent
Type de produit Kit de plaque à insert en verre avec tapis à 96 positions
Matériau Silicone/PTFE, Verre, Glass
Nbre de puits 96
Volume total (métrique) du puits 1500 μl
Type de puits Rond
Comprend Flacon : 60180-V106 ; Tapis : 60180-M153
Nb par paquet 5
Profile Rond
Quantité 5 / Bte
Modèle de puits DeepWell
Hauteur (métrique) 64,5 mm
Diamètre extérieur (métrique) 7,25 mm