Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 96 puits WebSeal en plastique, sans revêtement
Code produit 15836261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
145 μl
252 μl
1100 μl
2000 μl
Nb par paquet:
100 Microplaques
50 microplaques
60 microplaques
Type de puits:
Base redonda (pocillo U)
Fond conique (puits en V)
Fond rond (puits en U)
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
60 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Nb par paquet Type de puits Conditionnement
15836261 1100 μl 50 microplaques Fond rond (puits en U) 50 pièces
15884304 145 μl 100 Microplaques Fond conique (puits en V) 100 pièces
15851435 252 μl 100 Microplaques Fond conique (puits en V) 100 pièces
17493193 2000 μl 50 microplaques Fond rond (puits en U) 50 pièces
15172699 2000 μl 60 microplaques Base redonda (pocillo U) 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15836261 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180P154
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Pour les applications ou tests standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond grâce à ces microplaques à 96 puits en polypropylène de haute qualité.
Quelle que soit votre application ou votre analyse standard ou de routine, vous pouvez être sûr(e) d’une Jour. Thermo Scientific™ WebSeal Microplaques en plastique non enrobés à 96 tubes. Ces microplaques en polypropylène testé, de grande qualité, sont idéales pour les applications suivantes :
  • Activité QA/QC des secteurs pharmaceutiques et industriels
  • Screening haut débit (HTS)
  • Collecte et stockage d’échantillons
  • Chimie combinatoire
  • Test en phase liquide
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Tolérera des températures de −80 °C à 121 °C
  • Testées par GC pour garantir un niveau faible de substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • SBS et ANSI conception d'empreinte standard
Formats de puits adaptés à toutes les applications
  • Formats de puits étroits et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Gamme de produits WebSeal
Type de produit Microplaque
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 50 à 900 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Sans revêtement
Volume total (métrique) du puits 1100 μl
Type de puits Fond rond (puits en U)
Nb par paquet 50 microplaques
Hauteur (métrique) 26,5 mm
Diamètre (métrique) du puits 8 mm