Learn More
Applied Biosystems™ Plate Septa, 96 well
Code produit 12059570 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 de chaque
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12059570 20 de chaque 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12059570 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4315933
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Chaque emballage contient 20 septa, suffisants pour 1 920 échantillons
Ces septa peuvent être utilisés avec les instruments 3730, 3730xl, 3130xl et 3130.
Ces septa peuvent être utilisés avec les instruments 3730, 3730xl, 3130xl et 3130.
À utiliser avec :
le tampon de charge 310 (10X), le kit de plaques de l’échantillonneur automatique des analyseurs génétiques 3100/3100-Avant™, 96 puits, le réseau capillaire des analyseurs génétiques 3130/3100-Avant™ (36 cm), le réseau capillaire des analyseurs génétiques 3130xl/3100 (36 cm), le réseau capillaire des analyseurs génétiques 3130xl/3100 (50 cm), le tampon de charge 3730 (10X), la seringue en verre de 5,0 ml (seringue de réserve de polymère), la base de la plaque de 96 puits, la retenue de la plaque de 96 puits, le formamide Hi-Di™, la plaque de réaction optique de 96 puits MicroAmp™, la plaque de réaction optique de 96 puits MicroAmp™ avec code-barres, le polymère POP-4™ pour les analyseurs génétiques 3100/3100-Avant™, le polymère POP-4™ pour les analyseurs génétiques 3130/3130xl, le polymère POP-4™ pour les analyseurs génétiques 3130/3130xl, le polymère POP-7™ pour les analyseurs génétiques 3130/3130xl, le polymère POP-7™ pour les analyseurs génétiques 3130/3130xl, le septa du réservoir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 20 de chaque
Format plaque à 96 puits
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3130
Type de produit Plaque de septa
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Chaque emballage contient 20 septa, suffisants pour 1 920 échantillons.