Learn More
Greiner Bio-One Microplaques Deep Well à 96 puits en polypropylène
Code produit 10728644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10728644 Naturel 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10728644 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 780215
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Certifications/Conformité DIN ISO 9001
Certifiés Oui
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 1 mL
Type de puits Fond rond (puits en U)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Microplaques idéales pour le stockage des échantillons, mais également pour la culture de bactéries ou de levures
Nb par paquet 50
Compatibilité des plaques Oui
Quantité 50/boîte
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C