Learn More
Greiner Bio-One Plaques à barrettes à fond plat en polystyrène à 96 puits, 1 x 8 barrettes
Code produit 10770175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
FLUOTRAC 200
FLUOTRAC 600
LUMITRAC 200
LUMITRAC 600
Microlon 200
Microlon 600
À utiliser avec (application):
Mesures de fluorescence
Mesures de luminescence
Mesures de transmission
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface À utiliser avec (application) Conditionnement
10770175 LUMITRAC 600 Mesures de luminescence 100 pièces
10105111 Microlon 200 Mesures de transmission 100 pièces
10073221 Microlon 600 Mesures de transmission 100 pièces
10630973 LUMITRAC 200 Mesures de luminescence 100 pièces
10080282 FLUOTRAC 200 Mesures de fluorescence 100 pièces
10274322 FLUOTRAC 600 Mesures de fluorescence 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10770175 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 762074
Expédition estimée: 10-06-2027
Traité spécifiquement pour augmenter la liaison protéique. Les plaques à barrettes à fond plat en polystyrène à 96 puits Greiner Bio-One, barrettes 1 x 8 sont adaptées aux mesures optiques.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Faisceau lumineux non dévié par profil de puits
  • Fond plat
  • PS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
Format Plaque en barrette
Array 8 x 12
Type de liaison À liaison élevée
Couleur White
Type de produit ELISA Strip Plate
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 388 μL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 20 à 350 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface LUMITRAC 600
Volume total (métrique) du puits 388 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Mesures de luminescence
Nbre par carton 100
Nb par paquet 5
Exempt de RNase Oui
Couleur du rebord Blanc
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Couleur du puits Blanc