Learn More
Greiner Bio-One Plaques à barrettes à fond plat en polystyrène à 96 puits, 2 x 8 barrettes
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- 2 x 8 barrettes
- Apyrogène
- Faisceau lumineux non dévié par profil de puits Adapté aux mesures de transmission
- La surface en polystyrène est plus hydrophobe
Spécification
Spécification
| Format | Plaque en barrette |
| Type de liaison | À liaison élevée |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Plaque à barrettes |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 6 |
| Volume (métrique) de travail | 20 à 350 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Microlon 600 |
| Volume total (métrique) du puits | 388 μl |
| Afficher plus |