Learn More
Greiner Bio-One Plaques à barrettes à fond plat en polystyrène à 96 puits, 2 x 8 barrettes
GREENER_CHOICE
Code produit 10705982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
Microlon 200
Microlon 600
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Conditionnement
10705982 Microlon 200 100 pièces
10690932 Microlon 600 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10705982 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 756070
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient aux mesures optiques. Les plaques à barrettes en polystyrène à 96 puits Greiner Bio-One, 2 x 8 barrettes, fond en F conviennent aux protéines et peptides non polaires.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • 2 x 8 barrettes
  • Apyrogène
  • Faisceau lumineux non dévié par profil de puits
  • Adapté aux mesures de transmission
  • La surface en polystyrène est plus hydrophobe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque en barrette
Type de liaison À liaison moyenne
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 6
Volume (métrique) de travail 20 à 350 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Microlon 200
Volume total (métrique) du puits 388 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
Exempt de DNase Oui
Nbre par carton 100
Nb par paquet 5
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Couleur du puits Transparent