Learn More
Ratiolab™ Microplaques de test en polystyrène à 96 puits
Description
- Fabriqué en PS transparent
- 96 puits d'un volume d'environ 300 μL
- Avec fond en U ou en V
- SBS format standard de plaque de micro-test
- 8 x 12 puits à code alphanumérique
- Puits à rebords surélevés pour réduire la contamination croisée et assurer une étanchéité efficace avec Ratiolab films de couverture
- Espace optimal pour un positionnement précis
- Gain d’espace et empilable
- Fournis en paquets de 100
Spécification
Spécification
| Code-barres | Alphanumérique |
| Format | Norme SBS |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes automatiques |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Fond rond (puits en U) |
| Quantité | 100/boîte |
| Afficher plus |