Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 96 puits
Code produit p-152852 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Traitement de surface:
Non traité
À liaison élevée
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Traitement de surface Conditionnement
10679141 Blanc À liaison élevée 100 pièces
10133811 Noir À liaison élevée 100 pièces
10002551 Blanc Non traité -
10022561 Noir Non traité 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10679141 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3922
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques en polystyrène blanches ou noires à 96 puits Corning™ sont utilisées pour les dosages par fluorescence et par luminescence. L’opacité et la faible luminescence / fluorescence
  • Pour réduire les interférences entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Conditionnement 4 boîtes intérieures de 25
    Couleur Blanc
    Type de produit EIA/RIA
    Matériau Polystyrène
    Volume (métrique) des puits 360 μl
    Nbre de puits 96
    Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
    Stérilité Non stérile
    Traitement de surface À liaison élevée
    Type de puits Fond plat (puits en F)
    À utiliser avec (application) Capables de lier un milieu (gt;10kD) et des grosses biomolécules qui possèdent des groupes ioniques et/ou des régions hydrophobes.
    Nbre par carton 100/carton
    Nb par paquet 25/boîte
    Quantité 100/boîte