Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits à fond plein
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Parfaitement adaptés aux tests d’agglutination
- Pas de coins pointus, ce qui signifie qu’ils peuvent être pipettés facilement et proprement
- Convient au
Spécification
Spécification
| BreakApart | Non |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Anti-fixation |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 40 à 280 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |