Learn More
Eppendorf™ Microplaques stériles à 96 puits en polypropylène à fond en U
Code produit 10035423 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Fond transparent
Conditionnement:
240 pièces
80 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
10035423 Blanc, Fond transparent 80 pièces
10626674 Blanc, Fond transparent 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10035423 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030602200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipetez, contrôlez et récupèrez les échantillons avec cette microplaque en PP. Eppendorf™ Les microplaques stériles à 96 puits en polypropylène à fond en U sont idéales pour les analyses nécessitant une haute résistance à la température ou aux solvants.
  • Polypropylène transparent (PP) inégalé pour une meilleure visibilité des échantillons
  • Matrice OptiTrack™ : identification d’échantillons jusqu’à 30 % plus rapide et moins d’erreurs de pipetage via un marquage alphanumérique à contraste élevé
  • Conception de puits RecoverMax™ : Géométrie optimisée des puits pour un volume restant/mort minimal et d’excellentes propriétés de mélange
  • Bords de puits surélevés et surface lisse pour une fermeture fiable, même avec un scellage thermique
  • g-Safe™ : stabilité exceptionnelle de la centrifugation jusqu’à 6 000 × g
  • Le polypropylène garantit une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Fabrication sans agents glissant, plastifiants ou biocides – matières susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques
  • Fonctionnement garanti entre –86 et +100°C
  • Autoclavable (121° C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Blanc, Fond transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Type de puits Fond rond (puits en U)
Quantité 80/boîte
Couleur du rebord Blanc