Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à jupe, à fond conique, à 96 puits twin.tec™
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
- L’affaissement minimal de la jupe fait de ces plaques le choix idéal pour une utilisation dans des systèmes automatisés et robotiques
- Certifié exempt de toute trace détectable d'ADN humain, de DNase, de RNase et de PCR* inhibiteurs
- Conception monobloc : L'association du polycarbonate et du polypropylène pour des performances optimales
- Parallélisme des plans amélioré
- Grande rigidité
- Amélioration de la tolérance entre puits
- La jupe assure une compatibilité avec les systèmes automatisés
- Parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur dans l’échantillon
- Compatible avec la plupart des thermocycleurs et le MegaBACE™ séquenceur capillaire
- Dans SBS recommandations d'empreinte (127,76 ±0,25 mm x 85,476 ±0,25 mm)
- Empilables
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Huit trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Conception à profil bas permettant une efficacité accrue de la PCR
Spécification
Spécification
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Méthode de détection | Analyse protéique quantitative |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Jaune, Transparent |
| Nbre de puits | 96 |
| Type de puits | Fond conique (puits en V) |
| Exempt de DNase | Oui |
| À utiliser avec (application) | Pour les techniques de PCR |
| Stabilité thermique max. | 121°C |
| Afficher plus |