Description
- LoBind Le matériau garantit une récupération maximale des échantillons pour des résultats d'analyse améliorés.
- Conception monobloc : L'association d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène offre des performances optimales.
- Les puits en polypropylène à parois extrêmement fines garantissent un transfert de chaleur optimal vers l'échantillon.
- Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion.
- OptiTrack™ matrice pour une identification plus rapide des échantillons et moins d'erreurs de pipetage.
- Les rebords surélevés des puits assurent une étanchéité efficace et réduisent également le risque de contamination croisée.
- Testé par lots et certifié exempt d'ADN, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR (PCR propre).
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Propriété de liaison | Faible liaison d’ADN |
| Certifications/Conformité | Pour un usage en PCR |
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 5 sachets x 5 plaques |
| Gamme de produits | Eppendorf |
| Afficher plus |