Description
- Conception monobloc : L'association d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène offre des performances optimales.
- Les puits en polypropylène à parois extrêmement fines garantissent un transfert de chaleur optimal vers l'échantillon.
- Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion.
- Tolérance améliorée entre les puits.
- Coin découpé et référencement alphanumérique sur grille.
- Les rebords surélevés des puits assurent une étanchéité efficace et réduisent également le risque de contamination croisée.
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Sans ADN humain, Dnase ou RNase |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 5 sachets x 4 plaques |
| Couleur | Incolore |
| Type de produit | Plaques PCR divisibles |
| Type de jupe | Sans jupe, divisible |
| Matériau | Polypropylène, Polycarbonate |
| Afficher plus |