Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Plaques PCR 96 puits, 150 μPlaques PCR L
GREENER_CHOICE
Code produit 10619779 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Incolore
Type de jupe:
Sans jupe
Sans jupe, divisible
À jupe
Type de produit:
Plaques PCR compactes
Plaques PCR de qualité médico-légale pour l'ADN
Plaques PCR divisibles
Plaques PCR pour la microbiologie
Conditionnement:
5 sachets x 4 plaques
Emballage individuel sous blister
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de jupe Type de produit Conditionnement unitSize
10619779 Incolore Sans jupe Plaques PCR compactes 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
10492868 Incolore À jupe Plaques PCR pour la microbiologie Emballage individuel sous blister 10 pièces
10401728 Bleu À jupe Plaques PCR pour la microbiologie Emballage individuel sous blister 10 pièces
10136287 Bleu Sans jupe Plaques PCR compactes 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
15655367 Incolore À jupe Plaques PCR de qualité médico-légale pour l'ADN Emballage individuel sous blister 10 pièces
10309357 Incolore Sans jupe, divisible Plaques PCR divisibles 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
10679969 Bleu Sans jupe, divisible Plaques PCR divisibles 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10619779 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030133307
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Eppendorf twin.tec™ Les plaques PCR sont dotées d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène à parois minces, assurant un transfert de chaleur optimal et une grande rigidité. Les rebords surélevés des puits permettent une étanchéité efficace, minimisant ainsi le risque de contamination croisée et contribuant à des résultats toujours fiables.
  • Conception monobloc : L'association d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène offre des performances optimales.
  • Les puits en polypropylène à parois extrêmement fines garantissent un transfert de chaleur optimal vers l'échantillon.
  • Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion.
  • Tolérance améliorée entre les puits.
  • Coin découpé et référencement alphanumérique sur grille.
  • Les rebords surélevés des puits assurent une étanchéité efficace et réduisent également le risque de contamination croisée.
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Sans ADN humain, Dnase ou RNase
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 5 sachets x 4 plaques
Couleur Incolore
Type de produit Plaques PCR compactes
Type de jupe Sans jupe
Matériau Polypropylène, PC
Volume (métrique) du puits 150 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Idéale pour les applications extrêmes telles que le thermoscellage.
FCR max. 2250 x g
Profile Profil bas
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile
Quantité 20 Pk.
Couleur du puits Incolore