Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à demi-jupe, à fond conique, à 96 puits twin.tec™
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs de PCR. Les plaques PCR à demi-jupe et fond conique à 96 puits Eppendorf™ twin.tec™ sont dotées d’une conception monobloc combinant du PC et du PP pou
- Amélioration de la tolérance entre puits
- À demi-jupe pour le marquage
- Parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur dans l’échantillon
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Volume du puits 250 μl (si utilisé avec des barrettes de bouchons)
Spécification
Spécification
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Méthode de détection | Analyse protéique quantitative |
| Array | 8 x 12 |
| Gamme de produits | Eppendorf |
| Couleur | Jaune, Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | PC, Polypropylène |
| Volume (métrique) des puits | 250 μl |
| Afficher plus |