Learn More
Eppendorf™ Microplaques PCR à fond en U à 96 puits
Code produit 10668204 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Fond noir
Blanc, Fond transparent
Gris, Fond blanc
Noir
Quantité:
240/boîte
80/Paquet
80/boîte
Conditionnement:
240 pièces
80 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
10668204 Blanc, Fond transparent 80/Paquet 80 pièces
10763594 Noir 240/boîte 240 pièces
10444685 Gris, Fond blanc 240/boîte -
10218883 Blanc, Fond transparent 240/boîte 240 pièces
10743424 Blanc, Fond noir 80/boîte 80 pièces
10444495 Gris, Fond blanc 80/boîte 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10668204 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030601203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    254.00€ / 80 pièces
    Économisez 20.00€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pipeter, contrôler et récupérer les échantillons avec cette microplaque en polypropylène. Les microplaques PCR à fond en U à 96 puits Eppendorf™ sont idéales pour les dosages nécessitant une résistance élevée aux températures ou solvants.
  • Polypropylène transparent (PP) inégalé pour une meilleure visibilité des échantillons
  • Matrice OptiTrack™ : identification d’échantillons jusqu’à 30 % plus rapide et moins d’erreurs de pipetage via un marquage alphanumérique à contraste élevé
  • Conception de puits RecoverMax™ : Géométrie optimisée des puits pour un volume restant/mort minimal et d’excellentes propriétés de mélange
  • Bords de puits surélevés et surface lisse pour une fermeture fiable, même avec un scellage thermique
  • g-Safe™ : stabilité exceptionnelle de la centrifugation jusqu’à 6 000 × g
  • Le polypropylène garantit une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Fabrication sans agents glissant, plastifiants ou biocides – matières susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques
  • Fonctionnement garanti entre –86 et +100°C
  • Autoclavable (121° C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifiés Oui
Format Étalon
Méthode de détection Analyse protéique quantitative
Array 8 x 12
Conditionnement 5 sachets x 16 plaques
Couleur Blanc, Fond transparent
Nbre de puits 96
Type de puits Rond
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Pour les techniques de PCR
Stabilité thermique max. 121°C
Quantité 80/Paquet