Learn More
Uvex™ 9906 Mobile External Battery for Active Lighting Vests
Code produit 17277231 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
100 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
17277231 100 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17277231 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8997100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Warning protection clothing from the uvex protection flash line uses bright, reflective stripes to increase worker safety in poorly lit working conditions.
  • Mobile external battery for use with the uvex protection flash line
  • Bright, reflective stripes increase worker safety in poorly lit working conditions
  • For use with vests (17255, 89909, and 8971) and softshell jacket (89910)
  • Lasts up to 8 hours on a single charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Rechargeable Oui
À utiliser avec (équipement) Active Flash Line Vests (17255, 89909, 89718), and Softshell Jacket (89910)
Dimensions (L x l x H) 113 x 58 x 12 mm
Poids (métrique) 100 g